Läs mer
Hirschmann™ Kapillärrör för smältpunktsbestämning, ena änden stängd
Produktkod. 10769191
Change view
Längd (metrisk) rör:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Inre:
0,80 mm
0,95 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,55 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) rör Diameter (metrisk) Inre unitSize
10769191 70 mm 0,80 mm -
10673192 75 mm 0,80 mm Paket med 1000
10033961 80 mm 0,80 mm -
10355511 90 mm 0,80 mm -
10253861 120 mm 0,80 mm -
10720233 60 mm 0,95 mm -
10223531 90 mm 0,95 mm -
10006854 100 mm 0,95 mm Paket med 1000
10380182 120 mm 0,95 mm -
10009760 70 mm 1,15 mm -
10613202 120 mm 1,15 mm -
10029770 150 mm 1,15 mm -
10089650 70 mm 1,30 mm -
10673002 75 mm 1,30 mm -
10009750 100 mm 1,30 mm -
10161721 70 mm 1,55 mm -
10223341 75 mm 1,55 mm -
10409712 80 mm 1,55 mm -
10089730 90 mm 1,55 mm -
10233671 100 mm 1,55 mm Paket med 1000
10059720 120 mm 1,55 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Produktkod. 10769191 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9211070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1134.00 SEK
    1033.85 SEK / Paket med 1000
    Save 100.15 SEK
    8% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för smältpunktsanalys i laboratoriet
  • Kapillärrör
  • Ena änden stängd
  • Finns i ett stort antal diametrar/längder
Specifikationer
Produkttyp Smältpunktsbestämningsrör, ena änden stängd
Diameter (metrisk) Inre 0,80 mm
Längd (metrisk) rör 70 mm
Kvantitet 10 x 100/Pk.