Läs mer
Hirschmann™ Kapillärrör för smältpunktsbestämning, ena änden stängd
Längd (metrisk) rör:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Inre:
0.80 mm
0.95 mm
1.15 mm
1.30 mm
1.55 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Kapillärrör
- Ena änden stängd
- Finns i ett stort antal diametrar/längder
Specifikationer
Specifikationer
Produkttyp | Smältpunktsbestämningsrör, ena änden stängd |
Diameter (metrisk) Inre | 0.80 mm |
Längd (metrisk) rör | 70 mm |
Kvantitet | 10 x 100/Pk. |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-4 of
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Hirschmann™ Kapillärrör för smältpunktsbestämning, ena änden stängd >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering