Läs mer
Marienfeld Superior™ Kapillärrör för mikrohematokriter
Produktkod. 13522140
Change view
Kapacitet (metrisk):
60μ L
75μ L
Diameter (metrisk) Inre:
0,9 till 1,0 mm
1,1–1,2 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Inre
13522140 75μ L 1,1–1,2 mm
13552140 60μ L 0,9 till 1,0 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13522140 Leverantör Marienfeld Superior™ Leverantörsnummer 2901000
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Marienfeld Superior™ Kapillärrör för mikrohematokriter för centrifugering av blodprover
  • Tillverkad av glas av hög kvalitet
  • I enlighet med DIN ISO 12 772
  • Finns med och utan heparinisering
  • Brandpolering i den färgkodade änden säkerställer att centrifugerna inte skadas
  • För engångsbruk
  • 100 stycken i en dispenserflaska, 10 flaskor i en låda
  • För in vitro-diagnostik (IVD) tillämpningar enligt IVD-direktivet 98/79/EC, med CE-märkning, rekommenderat bäst före-datum och batchnummer för omfattande information och spårbarhet
Specifikationer
Produkttyp Kapillärrör
Tillsats Natriumheparin
Material Glas
Kapacitet (metrisk) 75μ L
Diameter (metrisk) Inre 1,1–1,2 mm
Kvantitet 10x100
För användning med (applikation) Centrifugering av blodprover
Längd (metrisk) 75 mm
Certifikat och efterlevnad CE-märkt (IVD)