Läs mer
Marienfeld Superior™ Kapillärrör för mikrohematokriter
Kapacitet (metrisk):
60μ L
75μ L
Diameter (metrisk) Inre:
0,9 till 1,0 mm
1,1–1,2 mm
Beskrivning
- Tillverkad av glas av hög kvalitet
- I enlighet med DIN ISO 12 772
- Finns med och utan heparinisering
- Brandpolering i den färgkodade änden säkerställer att centrifugerna inte skadas
- För engångsbruk
- 100 stycken i en dispenserflaska, 10 flaskor i en låda
- För in vitro-diagnostik (IVD) tillämpningar enligt IVD-direktivet 98/79/EC, med CE-märkning, rekommenderat bäst före-datum och batchnummer för omfattande information och spårbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kapillärrör |
| Tillsats | Natriumheparin |
| Material | Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 60μ L |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,9 till 1,0 mm |
| Kvantitet | 10x100 |
| För användning med (applikation) | Centrifugering av blodprover |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Certifikat och efterlevnad | CE-märkt (IVD) |