Läs mer
Thermo Scientific™ Capit-All Flex Cap-drivrutinskassetter
Produktkod. 31872965 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kompatibla förvaringsrör:
Azenta 96-formatets externa tråd
Azenta 96-formatets interna tråd
Matris och Nunc rör i 96- eller 48-format
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kompatibla förvaringsrör
31872965 Azenta 96-formatets externa tråd
31872964 Azenta 96-formatets interna tråd
30274494 Matris och Nunc rör i 96- eller 48-format
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31872965 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4130FDXE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Thermo Scientific Capit-All Flex Cap Driver-kassetterna är kompatibla med både Matrix och Nunc rör i 96- eller 48-format, samt Azenta FluidX-rör i 96-format. Det rekommenderas att byta ut den efter 10 000 avkappningscykler.
  • Kapsyldrivrutinskassett kompatibel med Thermo Scientific Capit-All Flex Automated Decapper (P/N 4120-FLEX)
  • Rörkompatibilitet: Matris och Nunc kryorör i format 96 och 48; Azenta FluidX-rör med interna gängor i 96-format
  • Byt ut efter 10 000 cykler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla förvaringsrör Azenta 96-formatets externa tråd
Avkapslingsformat 96-Channel
Typ Avkapningshuvud