Läs mer
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 10 ml och 12 ml skruvtopps transportrör och lock
Description
Thermo Scientific™ 0 ml och 12 ml skruvtoppstransportrör är tillverkade av jungfruligt, klarifierat polypropenharts för visuell klarhet och provsäkerhet.
- Fristående
- Icke-sterila rör
10 ml
- Graderingar i 1 ml ökar upp till 8 ml
- 0,59 O.D. x 3,38 tum L (15 x 86 mm)
- Rund botten med kjol
12 ml
- Etsade fyllnadslinjer vid 5 ml och 8 ml
- 0,59 O.D. x 3,77 tum L (15 x 96 mm)
- Konisk botten med kjol
- Finns i bärnstensfärg för ljuskänsliga prover
Specifications
Specifications
| Stängningsfärg | Rött |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Volym (metrisk) | 10 ml |
| nr per ärende | 2000/Cs. |
| Stil | Kjol, rund botten |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Show More |