Läs mer
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 10 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes and Caps
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17185311
Volym (metrisk):
10 ml
12 ml
90 ml
118 ml
Förslutningstyp:
Flip Top
Ingår ej
Skruvlock
Färg:
Bärnsten
Klart
Naturlig
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Ingår ej
Klart
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Paket med 250
Paket med 400
Produktkod. 17185311
Brand: Thermo Scientific™ S40600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Choose 10 mL and 12 mL screw top tubes for sample collection and transport. The tubes are manufactured from a food grade polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Thermo Scientific™ 0 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
  • Freestanding
  • Non-sterile tubes
10 mL
  • Graduations in 1 mL increments up to 8 mL
  • 0.59 O.D. x 3.38 in. L (15 x 86 mm)
  • Round bottom with skirt
12 mL
  • Etched fill lines at 5 mL and 8 mL
  • 0.59 O.D. x 3.77 in. L (15 x 96 mm)
  • Conical bottom with skirt
  • Available in amber color for light sensitive samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Gult
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 12 ml
nr per ärende 1000/Cs.
Stil Skirted, conical bottom
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 96 mm
Typ Provflaska