Läs mer
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 10 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes and Caps
Volym (metrisk):
10 mL
12 mL
90 mL
118 mL
Förslutningstyp:
Flip Top
Ingår ej
Skruvlock
Färg:
Bärnsten
Klart
Naturlig
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Ingår ej
Klart
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Paket med 250
Paket med 400
Beskrivning
Thermo Scientific™ 0 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
- Freestanding
- Non-sterile tubes
10 mL
- Graduations in 1 mL increments up to 8 mL
- 0.59 O.D. x 3.38 in. L (15 x 86 mm)
- Round bottom with skirt
12 mL
- Etched fill lines at 5 mL and 8 mL
- 0.59 O.D. x 3.77 in. L (15 x 96 mm)
- Conical bottom with skirt
- Available in amber color for light sensitive samples
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Ingår ej |
| Beskrivning | Bulk |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Volym (metrisk) | 12 mL |
| nr per ärende | 2000/Cs. |
| Stil | Skirted, round bottom |
| Förslutningstyp | Ingår ej |
| Visa mer |