Läs mer
Thermo Scientific™ Capitol-flaska 12 x 75 mm provrör med rund botten
Volym (metrisk):
5 mL
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ Capitol Vial 12 x 75 mm provrör med rund botten för provtagning, förvaring och transport. Rören är icke-sterila.
Rörfunktioner
- Finns i polystyren och polypropen
- Används med 12 ml proppstilslock och färgkodsprover
Beställningsvarningar:
Fall på 1000.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Provrör av polypropen utan lock |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) | 5 mL |
| nr per ärende | 1000 |
| Stil | Rund botten |
| Förslutningstyp | Plugg |
| Höjd (metrisk) | 75 mm |
| Typ | Provrör |
| För användning med (utrustning) | Universalplugglock - M995133 |