Läs mer
Thermo Scientific™ Capitol-flaska 16 x 75 mm provrör med rund botten
Material:
Polypropen
Polystyren
Certifikat och efterlevnad:
Analyscertifikat (COA)
Hold (Håll)
Beskrivning
Samla, lagra och transportera prover med Thermo Scientific™ Capitol-flaska 16 x 75 mm provrör med rund botten.
Funktioner
- Finns i polystyren och polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 16 mm |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) | 15 mL |
| nr per ärende | 1000 |
| Stil | Rund Botten |
| Förslutningstyp | Plugg |
| Höjd (metrisk) | 75 mm |
| Certifikat och efterlevnad | Analyscertifikat (COA) |
| Typ | Provrör |
| För användning med (utrustning) | Universalplugglock - M995133 |