Läs mer
Thermo Scientific™ Capitol-flaska 40 ml Snap-Cap Behållare
Färg:
Naturlig
Vitt
Typ:
Behållare av polypropen
Behållarsnäpplock
Förpackningsstorlek:
Paket med 2500
Paket med 500
Beskrivning
Thermo Scientific™ Capitol-flaska 40 ml Snap-Cap Flaskor är idealiska för mat- och drycksprover, förvaring av små delar och allmän förpackning.
Funktioner
- 100 % FDA-godkänd polypropen av livsmedelskvalitet
- Tätt passande snäpplock säkrar behållaren
- Behållare och snäpplock säljs separat
- Genomskinlig flaska för enkel synlighet av innehållet
- Sterila
- 1,1 ID x 3,14 tum. L (28 x 80 mm) flaska
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 40 ml behållare |
| Diameter (metrisk) Inre | 28 mm |
| Färg | Naturlig |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Volym (metrisk) | 40 mL |
| nr per ärende | 500 |
| Volym (engelska) | 1,35 oz. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Snap Cap |
| Höjd (metrisk) | 80 mm |
| Visa mer |