Läs mer
Thermo Scientific™ Capitol Vial Dual Pocket Provtransportväskor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4525873
Change view
Produkttyp:
Capitol Vial Dual Pocket Biohazard-väska
Produktkod. Produkttyp
17390240 Capitol Vial Dual Pocket Biohazard-väska
1 options
Produktkod. 17390240 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20315
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Capitol Vial Dual Pocket Biohazard-påsar för provtransport
Capitol Vial Provtransportpåsar är idealiska för insamling, lagring och transport av biologiska prover. Designen med dubbla fickor gör att prover säkert kan säkras i den främre fickan med en absorberande dyna och spårbarhetspapper kan förvaras i den bakre fickan utan risk för provexponering.
Funktioner
  • Väskor med dubbla fickor framficka för prover och bakficka för rekvisition eller känsliga dokument
  • Avtagbar liner exponerar robust lim för att försegla båda fack i påsen
  • Tryckt biofarasymbol och bruksanvisning
Beställningsinformation:
Skräddarsydda tryckta biofarliga påsar tillgängliga, minsta kvantitet krävs.
Innehåller:
Transportväska finns med eller utan absorberande dyna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Capitol Vial Dual Pocket Biohazard-väska
Beskrivning Dual Pocket Provtransportväska med absorberande ark
Höjd (engelska) 9 tum
Inkluderar En framficka för prover och en bakficka för dokumentation, en integrerad självhäftande försegling och påsen är tryckt med en Biohazard-symbol och bruksanvisning
nr per ärende 1000/Cs.
Bredd (engelska) 6 tum