Läs mer
Thermo Scientific™ Capitol Vial EPA-flaskor
Beskrivning
- Kapacitet, 118 ml (4 oz.)
- 100mL EPA påfyllningslinje
- Harts med hög klarhet
- Med eller utan natriumtiosulfatpiller, snöre
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Material | Harts |
| Volym (metrisk) | 118 mL |
| För användning med (applikation) | Används för att testa för koliform |
| Inkluderar | Inget piller |
| Volym (engelska) | 3,99 oz. |
| Förslutningstyp | Flip Top |