Läs mer
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 45 ml Flip-Top 3825WZ polypropenbehållare
Produktkod. 15658558
Change view
Volym (metrisk):
45 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 700
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15658558 45 ml Paket med 700
1 options
Produktkod. 15658558 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 10153
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 21-01-2027
Thermo Scientific™ 45 ml Flip-Top polypropenbehållare är idealiska för transport av urinprover för drogtestprogram. Behållarna har manipulationssäkra och låsbara förseglingar för provsäkerhet före och efter insamling.
Thermo Scientific™ 45 ml Flip-Top 3825WZ polypropenbehållare är idealiska för transport av urinprover för drogtestprogram. Behållarna har manipulationssäkra och låsbara förseglingar för provsäkerhet före och efter insamling.
  • Lufttät och läckagesäker konstruktion
  • Livsmedelsklassad 3825WZ polypropen
  • Permanent gångjärnslock möjliggör enkel enhandsöppning av flaskan
  • Axlarlösa, liner-lösa containrar
Rekommenderas för:
Tester av missbruksläkemedel, insamling av mat- och dryckesprover, veterinärapplikationer, miljöprovtagning, vattentestning, allmän förpackning och förvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 45 mL Flip Top-flaska, dubbelventil
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 45 ml
nr per ärende 700
Volym (engelska) 1,5 oz.
Förslutningstyp Tamper Evident, Flip Top
Produkttyp Provbehållare