Läs mer
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropenbehållare
Produktkod. 17125261
Färg:
Frego Röd
Guld
Gult
Himmelsblå
Kalk
Klart
Kungsblå
Lila
Ljus orange
Ljusbrun
Ljusröd
Mörk orange
Naturlig
Rosa
Rött
Silver
Svart
Turkos knapp
Vin
Vintergrön
Vitt
Stil:
Hög profil
Hög profil med skrivutrymme
Kjoltopp
Låg profil
Låg profil, bred mun
Skrivutrymme
Standard
Säkerhetsförseglad
Volym (engelska):
2,0 oz.
2,5 oz.
3 oz.
4 oz.
4 uns
5 oz.
8 oz.
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 175
Paket med 250
Paket med 400
Paket med 600
Produktkod. 17125261
Brand: Thermo Scientific™ 02 WHITE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Capitol Vial flip-top polypropenflaskor för mejeritestning, provtagning av livsmedel och drycker, veterinärapplikationer, miljöprovtagning, vattenanalys, allmän förpackning och förvaring.
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropenbehållare är idealiska för uppsamling av vätskor och fasta ämnen för mejeritestning, provtagning av livsmedel och drycker, veterinärapplikationer, miljöprovtagning, vattenanalys, allmän förpackning och lagring.
  • Aseptisk, lufttät och tät konstruktion
  • 100 % FDA-godkända flaskor av polypropen av livsmedelskvalitet
  • Permanent gångjärnslock möjliggör enkel öppning av flaskan med en hand
  • Axellösa, foderlösa behållare
  • 0,9 ID x 3,3 tum L (23 x 84 mm)
  • Finns i 22 olika färger
Beställningsinformation:
Fall på 600
Rekommenderas för:
Förvaring av biomaterial, biopsitransport, DNA-lagring, mejeritestning, diagnostisk produktförpackning, miljöprovtagning, vattentestning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0,9 tum.
Diameter (metrisk) Inre 23 mm
Färg Vitt
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Höjd (engelska) 3,3 tum.
Nivå FDA godkänd
Stil Standard
Volym (engelska) 2,0 oz.
Förslutningstyp Flip Top
Höjd (metrisk) 84 mm
Kvantitet 1 st
Certifikat och efterlevnad FDA-kompatibel
Typ Flaska