Läs mer
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropenbehållare med spårbarhetsförsegling
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15688498
Volym (metrisk):
45 mL
89 mL
296 mL
Volym (engelska):
1,5 oz.
3 oz.
10 oz.
Färg:
Natural
Naturlig
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 400
Paket med 600
Produktkod. 15688498
Brand: Thermo Scientific™ 02CC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Se till att proverna är säkra med Capitol Vial Flip-Top polypropenbehållare med spårbarhetsförsegling.
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropenbehållare med spårbarhetsförsegling har ett envägs, irreversibelt kedjelås som säkrar behållaren när den är stängd.
Funktioner
  • 100 % FDA-godkänd polypropen av livsmedelskvalitet
  • Steril, lufttät och läckagebeständig konstruktion med permanent gångjärnsförsett lock
  • Skulderlösa, foderlösa behållare
  • För att öppna efter användning, klipp helt enkelt av kedjelåset med en sax
  • Idealisk för transport och förvaring av känsliga material och prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 1,5 oz. (45 ml); Naturlig; Chain of Custody stängning
Diameter (metrisk) Inre 28 mm
Färg Naturlig
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 45 mL
nr per ärende 600
Volym (engelska) 1,5 oz.
Förslutningstyp Chain of Custody, Flip Top
Höjd (metrisk) 84 mm
Typ Flip-Top-flaska