Läs mer
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropenbehållare med spårbarhetsförsegling
Volym (metrisk):
45 mL
89 mL
296 mL
Volym (engelska):
1,5 oz.
3 oz.
10 oz.
Färg:
Natural
Naturlig
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 400
Paket med 600
Beskrivning
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropenbehållare med spårbarhetsförsegling har ett envägs, irreversibelt kedjelås som säkrar behållaren när den är stängd.
Features:
- 100% FDA-approved food grade polypropylene
- Sterile, airtight and leak-resistant construction with permanent hinged lid
- Shoulderless, linerless containers
- To open after use, simply cut the chain lock with scissors
- Ideal for transport and storage of sensitive materials and samples
Specifikationer
Specifikationer
Beskrivning | 3 oz. (90mL); Natural; Chain of Custody Closure |
Diameter (metrisk) Inre | 33 mm |
Färg | Natural |
Material | Polypropylene |
Sterilitet | Non-sterile |
Volym (metrisk) | 89 mL |
nr per ärende | 400 |
Volym (engelska) | 3 oz. |
Förslutningstyp | Chain of Custody, Flip Top |
Höjd (metrisk) | 95 mm |
Visa mer |
Dokument
Scientific Resources
Brochures
Thermo Scientific polypropylene containers
Filstorlek: 2.1 MB
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropenbehållare med spårbarhetsförsegling >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering