Läs mer
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropenbehållare med spårbarhetsförsegling
Volym (metrisk):
45 mL
89 mL
296 mL
Volym (engelska):
1,5 oz.
3 oz.
10 oz.
Färg:
Natural
Naturlig
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 400
Paket med 600
Beskrivning
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropenbehållare med spårbarhetsförsegling har ett envägs, irreversibelt kedjelås som säkrar behållaren när den är stängd.
Funktioner
- 100 % FDA-godkänd polypropen av livsmedelskvalitet
- Steril, lufttät och läckagebeständig konstruktion med permanent gångjärnsförsett lock
- Skulderlösa, foderlösa behållare
- För att öppna efter användning, klipp helt enkelt av kedjelåset med en sax
- Idealisk för transport och förvaring av känsliga material och prover
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 1,5 oz. (45 ml); Naturlig; Chain of Custody stängning |
| Diameter (metrisk) Inre | 28 mm |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Volym (metrisk) | 45 mL |
| nr per ärende | 600 |
| Volym (engelska) | 1,5 oz. |
| Förslutningstyp | Chain of Custody, Flip Top |
| Höjd (metrisk) | 84 mm |
| Visa mer |