Läs mer
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropenbehållare med låsförsegling
Volym (engelska):
1,5 oz.
3 oz.
4 oz.
5 oz.
6 oz.
7 oz.
8 oz.
10 oz.
Material:
Polypropen
Färg:
Gult
Klart
Kungsblå
Naturlig
Rött
Svart
Vitt
Diameter (metrisk) Inre:
28 mm
33 mm
43 mm
62 mm
63 mm
63mm
75 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 140
Paket med 250
Paket med 400
Paket med 600
Beskrivning
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropenbehållare med låsförsegling har en låsflik på locket för att förhindra oavsiktlig öppning under hantering och transport.
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropenbehållare med låsförsegling är idealiska för att samla upp, transportera och lagra ett brett utbud av vätskor och fasta ämnen.
- 100 % FDA-godkänd polypropen av livsmedelskvalitet
- Aseptisk, lufttät och läckagebeständig
- Permanent gångjärnslock för enkel öppning med en hand
- Icke-steril
- Finns i kapaciteter från 1,5 till 10 oz. (45 till 296 ml)
Rekommenderas för:
Testning av livsmedel och drycker, veterinärapplikationer, miljöprovtagning, allmän förpackning och förvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 4 oz.; Låg profil; Svart |
| Diameter (metrisk) Inre | 63 mm |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Volym (metrisk) | 118 mL |
| nr per ärende | 250 |
| Stil | Låg profil |
| Volym (engelska) | 4 oz. |
| Förslutningstyp | Låstätning, flip top |
| Visa mer |