Läs mer
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropenbehållare
Färg:
Frego Röd
Guld
Gult
Himmelsblå
Kalk
Klart
Kungsblå
Lila
Ljus orange
Ljusbrun
Ljusröd
Mörk orange
Naturlig
Rosa
Rött
Silver
Svart
Turkos knapp
Vin
Vintergrön
Vitt
Stil:
Hög profil
Hög profil med skrivutrymme
Kjoltopp
Låg profil
Låg profil, bred mun
Skrivutrymme
Standard
Säkerhetsförseglad
Volym (engelska):
2,0 oz.
2,5 oz.
3 oz.
4 oz.
4 uns
5 oz.
8 oz.
Unit Size:
Paket med 150
Paket med 175
Paket med 250
Paket med 400
Paket med 600
Description
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropenbehållare är idealiska för uppsamling av vätskor och fasta ämnen för mejeritestning, provtagning av livsmedel och drycker, veterinärapplikationer, miljöprovtagning, vattenanalys, allmän förpackning och lagring.
Funktioner
- Aseptisk, lufttät och tät konstruktion
- 100 % FDA-godkända polypropenflaskor av livsmedelskvalitet
- Permanent gångjärnsförsett lock möjliggör enkel öppning av flaskan med en hand
- Skulderlösa, foderlösa behållare
- 0,9 ID x 3,3 tum. L (23 x 84 mm)
- Finns i 22 olika färger
Beställningsinformation:
Fall på 600
Rekommenderas för:
Förvaring av biomaterial, biopsitransport, DNA-lagring, mejeritestning, diagnostisk produktförpackning, miljöprovtagning, vattentestning
Specifications
Specifications
| Beskrivning | 1,5 oz. (45 ml); Naturlig |
| Diameter (metrisk) Inre | 28 mm |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Volym (metrisk) | 45 mL |
| nr per ärende | 600 |
| Stil | Standard |
| Volym (engelska) | 2,0 oz. |
| Förslutningstyp | Flip Top |
| Show More |