Läs mer
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropenbehållare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15688528
Färg:
Frego Röd
Guld
Gult
Himmelsblå
Kalk
Klart
Kungsblå
Lila
Ljus orange
Ljusbrun
Ljusröd
Mörk orange
Naturlig
Rosa
Rött
Silver
Svart
Turkos knapp
Vin
Vintergrön
Vitt
Stil:
Hög profil
Hög profil med skrivutrymme
Kjoltopp
Låg profil
Låg profil, bred mun
Skrivutrymme
Standard
Säkerhetsförseglad
Volym (engelska):
2,0 oz.
2,5 oz.
3 oz.
4 oz.
4 uns
5 oz.
8 oz.
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 175
Paket med 250
Paket med 400
Paket med 600
Produktkod. 15688528
Brand: Thermo Scientific™ 03EDM33
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Capitol Vial flip-top polypropenflaskor för mejeritestning, provtagning av livsmedel och drycker, veterinärapplikationer, miljöprovtagning, vattenanalys, allmän förpackning och förvaring.
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropenbehållare är idealiska för uppsamling av vätskor och fasta ämnen för mejeritestning, provtagning av livsmedel och drycker, veterinärapplikationer, miljöprovtagning, vattenanalys, allmän förpackning och lagring.
Funktioner
  • 100 % FDA-godkänd polypropen av livsmedelskvalitet
  • Aseptisk, lufttät och läckagebeständig konstruktion
  • Permanent gångjärnsförsett lock möjliggör enkel öppning av flaskan med en hand
  • Skulderlösa, foderlösa behållare
  • Finns i kapaciteter från 2,5 till 8 oz.
Rekommenderas för:
Förvaring av biomaterial, biopsitransport, DNA-lagring, mejeritestning, diagnostisk produktförpackning, miljöprovtagning, vattentestning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 90 ml (3 oz.); Med skrivutrymme
Diameter (metrisk) Inre 33 mm
Färg Naturlig
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 90 mL
nr per ärende 400
Stil Skrivutrymme
Volym (engelska) 3 oz.
Förslutningstyp Flip Top
Höjd (metrisk) 95 mm
Typ Behållare av polypropen