Läs mer
Thermo Scientific™ Capitol-flaska Snappies™ Bröstmjölksbehållare
Kapacitet (metrisk):
11 ml
30 ml
70 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Beskrivning
Snappies bröstmjölksbehållare är byggda för ändamålet att stödja näringsbehoven hos för tidigt födda barn under deras kritiska, tidiga månader. Behållarna erbjuds i 1 oz. till 2,3 oz. volymer, anpassade till modersmjölksproduktionen, och har en unik flip-top-design som möjliggör uppsamling, förvaring och matning från samma flaska.
Funktioner
- Lättöppnad flikdesign
- Låsbart gångjärnslock håller sig ur vägen under användning
- Lätt att se mjölkvolymsiffror
- Stor bas skyddar behållaren från att välta
- Passar de flesta nipplar i standardstorlek som används för matning och gängade bröstpumpar
- Finns i två bekväma storlekar: 1 oz. (29,6 ml) och 2,3 oz. (70 ml)
- Kalibrerad i ml för noggranna utfodringsmätningar
- Utrymme för att skriva mammas namn, datum och hämtningstid
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bröstmjölksbehållare |
| Material | Polypropen |
| Kapacitet (engelska) | 2,3 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 70 ml |
| Förslutningstyp | Flip Top |
| Beskrivning | CV Snappies 70 ml människomjölksbehållare (20 förpackningar om 10) |
| Märka | Utrymme för att skriva mammas namn, datum och insamlingstid |
| nr per ärende | 200/Cs. |