Läs mer
Thermo Scientific™ Capitol Vial provsamlingsbägare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15638558
Kapacitet (metrisk):
103.5 mL
236 mL
Kapacitet (engelska):
3,5 oz.
8 oz.
Inkluderar:
Hällpip
Temperaturremsa
Förpackningsstorlek:
Paket med 350
Paket med 500
Produktkod. 15638558
Brand: Thermo Scientific™ 10126
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Capitol Vial Provbägare för enkel provtagning och överföring.
Thermo Scientific™ Capitol Vial Provsamlingsbägare erbjuds i två volymer, 3 oz. och 8 oz., för att stödja en mängd olika provinsamlingsbehov. Bägarna har hällpipar för enkel provöverföring.
Funktioner
  • Hällpip för enkel överföring av prov till mindre behållare
  • Med eller utan temperaturindikatorremsor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provsamlingskopp
Material Polypropen
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Kapacitet (metrisk) 236 mL
Beskrivning Uppsamlingskopp med temperaturremsa; 8 oz. (236 ml)
Inkluderar Temperaturremsa
nr per ärende 500/Cs.