Läs mer
Thermo Scientific™ Capitol Vial provsamlingsbägare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15648558
Kapacitet (metrisk):
103.5 mL
236 mL
Kapacitet (engelska):
3,5 oz.
8 oz.
Inkluderar:
Hällpip
Temperaturremsa
Förpackningsstorlek:
Paket med 350
Paket med 500
Produktkod. 15648558
Brand: Thermo Scientific™ 10141
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Capitol Vial Provbägare för enkel provtagning och överföring.
Thermo Scientific™ Capitol Vial Provsamlingsbägare erbjuds i två volymer, 3 oz. och 8 oz., för att stödja en mängd olika provinsamlingsbehov. Bägarna har hällpipar för enkel provöverföring.
Funktioner
  • Hällpip för enkel överföring av prov till mindre behållare
  • Med eller utan temperaturindikatorremsor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provsamlingskopp
Material Polypropen
Kapacitet (engelska) 3,5 oz.
Kapacitet (metrisk) 103.5 mL
Beskrivning Collection Cup with temperature strip; 3.5 oz. (103.5 mL)
Inkluderar Temperaturremsa
nr per ärende 350/Cs.