Läs mer
Thermo Scientific™ Capitol Vial Split Urin Collection Kit
Beskrivning
Capitol Vial Split Specimen Collection Kit överensstämmer med SAMHSA och Department of Transportation riktlinjer för urindrogtestningsprogram och andra tillämpningar där ett andra prov krävs.
Funktioner
- Enkelt att använda —kit dra helt enkelt bort folielocket, ta bort komponenterna och förse donatorn med uppsamlingskoppen
- Efter provtagning, häll 30mL urin i den första transportflaskan och 15mL i den andra flaskan, stäng det gångjärnsförsedda locket tills det snäpper
- Placera flaskan i den främre fickan på provpåsen och avslutad rekvisition i den bakre fickan
- Ta bort det blå släppfodret på påsen och vik fliken över fickorna för att försegla
Beställningsinformation:
Anpassat varumärke tillgängligt för folieöverdelar och provpåsar.
Innehåller:
Bägare (8 oz.) med temperaturindikatorremsa, två (2) 45 ml förvaringsflaskor, generisk provpåse med dubbla fickor, absorberande folieöverdel.
Anmärkning:
För testning enligt riktlinjer för läkemedelsmissbruk och mentalvårdsadministration, se SAMSHA-instruktionen för krav på insamling och transport.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provsamlingssats |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Beskrivning | Split Folie Top Provsamlingssats, 100/Cs |
| För användning med (applikation) | USA:s federala regering Worplace drogtestningsprogram |
| Inkluderar | 8 oz. bägare med temperaturindikatorremsa, 2 x 45 mL transportrör, en generisk provpåse med dubbla fickor med absorbent och en folieförsegling. |
| nr per ärende | 100/Cs. |