Läs mer
Thermo Scientific™ Capitol Vial Transport-Tube Screw Caps
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Vitt
nr per ärende:
2000/Cs.
Beskrivning
Thermo Scientific™ Capitol Vial Transport-Tube Screw Caps are made of polyethylene.
- For 10 and 12 mL serum transport tubes
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Produkttyp | Screw Cap |
| Färg | Grön |
| nr per ärende | 2000/Cs. |
| Kvantitet | 2000/Cs. |
| För användning med (utrustning) | Capitol Vial 10 and 12 mL Transport Tubes (not included) |