Läs mer
Thermo Scientific™ Urinalysis Sample Tubes
Beskrivning
Collect, transport and stabilize urine specimens for up to 72 hours with Thermo Scientific™ Urinalysis Sample Tubes.
Funktioner
- Rör har en konisk botten med en sockel med fristående bas
- Proprietär konserveringstablett bevarar urinprover
- Tillverkad av ny polypropen för hög klarhet
- Bärnstensfärgade rör finns tillgängliga för ljuskänsliga prover
Beställningsinformation:
Fall på 1000
Innehåller:
Proprietär konserveringstablett, 12 mL transportrör, gul skruvlock, etikett på fyllningslinjen.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Gult |
| Beskrivning | 12mL urinanalys transportsystem med bärnstensfärgade rör |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Volym (metrisk) | 12 mL |
| nr per ärende | 1000 |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Visa mer |