Läs mer
Thermo Scientific™ Urinalysis Sample Tubes
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4526584
Change view
Färg:
Bärnsten
Klart
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17125321 Klart
17135321 Bärnsten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17125321 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer S40814
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Collect and stabilize urine specimens for up to 72 hours with Capitol Vial Urinalysis Sample Tubes.
Collect, transport and stabilize urine specimens for up to 72 hours with Thermo Scientific™ Urinalysis Sample Tubes.
Funktioner
  • Rör har en konisk botten med en sockel med fristående bas
  • Proprietär konserveringstablett bevarar urinprover
  • Tillverkad av ny polypropen för hög klarhet
  • Bärnstensfärgade rör finns tillgängliga för ljuskänsliga prover
Beställningsinformation:
Fall på 1000
Innehåller:
Proprietär konserveringstablett, 12 mL transportrör, gul skruvlock, etikett på fyllningslinjen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Gult
Beskrivning 12mL Urinalysis Transport System with clear tubes
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 12 mL
nr per ärende 1000
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 96 mm
Konserveringsmedel Ja
Produkttyp Provrör