Läs mer
Thermo Scientific™ Capitol Vial Veterinärprovflaskor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15618588
Change view
Material:
Polypropen
Polypropylen med hög klarhet
Förslutningstyp:
Flip Top
Låstätning, flip top
nr per ärende:
500
1500
2000
Förpackningsstorlek:
Paket med 1500
Paket med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Förslutningstyp nr per ärende unitSize
15618588 Polypropylen med hög klarhet Låstätning, flip top 500 Paket med 500
15638578 Polypropen Flip Top 2000 -
15237486 Polypropen Flip Top 500 Paket med 500
15698578 Polypropylen med hög klarhet Flip Top 500 Paket med 500
15688578 Polypropylen med hög klarhet Flip Top 1500 Paket med 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15618588 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer VETLSCL500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Samla, se och transportera enkelt prover med Capitol Vial Veterinary Eximen Vials
Thermo Scientific™ Capitol Vial Veterinärprovtagnings- och transportflaskor är tillverkade av ny polypropen och ger en lufttät och läckagebeständig försegling.
Funktioner
  • Används ofta för infektionskontroll av mastit och veterinärprovtagning
  • Samla in och transportera biopsier samt urin- och blodprover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Polypropen med hög klarhet; 0,44 oz. (13 ml); med låstätning; 500/Cs.
Diameter (metrisk) Inre 14 mm
Material Polypropylen med hög klarhet
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 13 mL
För användning med (applikation) Veterinärprover
nr per ärende 500
Volym (engelska) 0,44 oz.
Förslutningstyp Låstätning, flip top
Höjd (metrisk) 95 mm
Produkttyp Provtagnings- och transportrör