Läs mer
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Veterinärprovflaskor
Produktkod. 15638578
Change view
Material:
Polypropen
Polypropylen med hög klarhet
Förslutningstyp:
Flip Top
Låstätning, flip top
nr per ärende:
500
1500
2000
Förpackningsstorlek:
Paket med 1500
Paket med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Förslutningstyp nr per ärende Förpackningsstorlek
15638578 Polypropen Flip Top 2000 -
15237486 Polypropen Flip Top 500 Paket med 500
15698578 Polypropylen med hög klarhet Flip Top 500 Paket med 500
15688578 Polypropylen med hög klarhet Flip Top 1500 Paket med 1500
15618588 Polypropylen med hög klarhet Låstätning, flip top 500 Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15638578 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CNLL2000
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-01-2027
Samla, se och transportera enkelt prover med Capitol Vial Veterinary Eximen Vials
Thermo Scientific™ Veterinärprovsinflekt och transportflaskor är tillverkade av jungfrulig polypropen och ger en lufttät och läckagesäker tätning.
Funktioner
  • Används ofta för infektionskontroll av mastit och veterinärprovtagning
  • Samla in och transportera biopsier samt urin- och blodprover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Polypropen; 0,37 oz. (11 ml); 2 000/Cs.
Diameter (metrisk) Inre 18 mm
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 11 mL
För användning med (applikation) Veterinärprover
nr per ärende 2000
Volym (engelska) 0,37 oz.
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Flip Top
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Höjd (metrisk) 53 mm
Produkttyp Polypropenbehållare