Läs mer
Thermo Scientific™ Capitol Vial 90 mL Flip-Top-behållare med bred mun
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15668548
Färg:
Naturlig
Vitt
Förslutningstyp:
Flip Top
Säkerhetsförseglad, vikbar topp
Inkluderar:
Dubbelskalig temperaturremsa
Endast injektionsflaska och förslutning
Etikett och dubbel skala temperaturremsa
Typ:
Flip-top-flaska
Säkerhetsförseglad flaska med fällbart lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Produktkod. 15668548
Brand: Thermo Scientific™ 10060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Capitol Vial 90 mL Flip-Top-behållare med bred mun är designade för testning av droger och är gjutna av ett lågbindande polypropenharts.
Thermo Scientific™ Capitol Vial 90 mL Flip-Top-behållare med bred mun är designade för testning av droger och är gjutna av ett lågbindande polypropenharts.
  • Läcktäta behållare testas för bindande egenskaper mot stora droger och missbrukstestmål som marijuana och kokain
  • Tillverkad av 100% polypropenharts
  • Under transport och förvaring förhindrar polypropenmaterial att läkemedel binder sig till behållarens väggar för att säkerställa optimala testresultat
  • Lock fästs på behållaren via permanent gångjärn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 90 ml Flip Top-flaska, dubbelventil
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Yttre 48 mm
Material Polypropen
Volym (metrisk) 90 mL
Inkluderar Endast injektionsflaska och förslutning
Stil Twin Valve
Volym (engelska) 3 oz.
Volym (metrisk) Totalt 90 mL
Förslutningstyp Flip Top
Höjd (metrisk) 52 mm
Kvantitet 400 Cs.
Typ Flip-top-flaska