Läs mer
Thermo Scientific™ Capitol Vial 90 mL Flip-Top-behållare med bred mun
Färg:
Naturlig
Vitt
Förslutningstyp:
Flip Top
Säkerhetsförseglad, vikbar topp
Inkluderar:
Dubbelskalig temperaturremsa
Endast injektionsflaska och förslutning
Etikett och dubbel skala temperaturremsa
Typ:
Flip-top-flaska
Säkerhetsförseglad flaska med fällbart lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Beskrivning
Thermo Scientific™ Capitol Vial 90 mL Flip-Top-behållare med bred mun är designade för testning av droger och är gjutna av ett lågbindande polypropenharts.
- Läcktäta behållare testas för bindande egenskaper mot stora droger och missbrukstestmål som marijuana och kokain
- Tillverkad av 100% polypropenharts
- Under transport och förvaring förhindrar polypropenmaterial att läkemedel binder sig till behållarens väggar för att säkerställa optimala testresultat
- Lock fästs på behållaren via permanent gångjärn
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 90 ml Tamper Evident Flip Top-flaska, dubbelventil |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 48 mm |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Volym (metrisk) | 90 mL |
| Inkluderar | Endast injektionsflaska och förslutning |
| Stil | Twin Valve |
| Volym (engelska) | 3 oz. |
| Förslutningstyp | Säkerhetsförseglad, vikbar topp |
| Visa mer |