missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Capping Reagent B for DNA Synthesis, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 32237543
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
450 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32237543 450 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Produktkod. 32237543 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8570120450
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

1-Methylimidazole : Tetrahydrofuran 18/82 (w/w), Novabiochem™

Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent: 857012.0450: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (28/405 neck finish); 857012.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38 mm Neck Finish)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Capping Reagent B for DNA Synthesis
Densitet 0.99 g/cm³
Kvantitet 450 mL
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.