Läs mer
Kondenserande reagens, Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 16845421
Change view
4X2,5L GLASFLASKA
Produktkod.
16845421 4X2,5L GLASFLASKA
1 options
Produktkod. 16845421 Leverantör Burdick & Jackson BioSyn Leverantörsnummer BR6514X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58720.00 SEK
    25154.12 SEK / Paket med 4
    Save 33565.88 SEK
    57% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
BioSyn™ , lämplig för användning med DNA/RNA-syntesinstrument, 90/10 THF/NMI (v/v)
Solstice BioSyn™-reagenser och lösningsmedel för DNA-/RNA-syntes
  • Solstice BioSyn™-lösningsmedel och -reagenser är särskilt bearbetade och renade enligt strikta specifikationer, vilket säkerställer enastående synteseffektivitet
  • idealiska för oligonukleotidsyntes oavsett tillämpning
  • Alla lösningsmedel och reagenser filtreras (0,2 mikrometer för oxidationsreagenser och 0,1 mikrometer för alla övriga reagenser) för att minimera partikelkontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 616-47-7, 109-99-9
CAS Max % 10.00%, 90.00%
Kvantitet 4 x 2.5 L
Flampunkt -15 °C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Flytande, klar
Anteckningar om renhetsgrad Kapslingsreagenser
Kokpunkt 66 °C. De fysiska uppgifterna är de för huvudkomponenten.