Läs mer
MP Biomedicals™ Capreomycin Sulfate, MP Biomedicals™
Produktkod. 11439071 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439071 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11439071 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0215492491
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Often grouped with aminoglycosides. Capreomycin Sulfate, MP Biomedicals is a cyclic peptide antibiotic. This second line antibiotic binds across the ribosomal interface involving 23S rRNA helix 69 (H69) and 16S rRNA helix 44 (h44).
Capreomycin is used to study multidrug-resistant tuberculosis. It is also used to study bacterial ribosomal subunit interactions and translocation processes during protein synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 1405-37-4
Innehåll och lagring -20°C
Formatera Powder
För användning med (applikation) Capreomycin is a second line antibiotic and is used to study multidrug-resistant tuberculosis. Capreomycin sulfate is used to study bacterial ribosomal subunit interactions and translocation processes during protein synthesis.
Molekylvikt (g/mol) 750.79
Kvantitet 1 g
Källa Streptomyces capreolus
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Capreomycin Sulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Capreomycin Sulfate