missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Capreomycin Sulfate |
| Typ | Capreomycin Sulfate |
| CAS | 1405-37-4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Molekylformel | C25H46N14O12S |
| MDL-nummer | MFCD00079032 |
| Synonym | Capastal sulfate, Caprocin |
| InChI-nyckel | AJQVUIHGEOLMDY-SOCRLDLMNA-N |
| LEDER | OS(O)(=O)=O.NCCCC(N)CC(=O)NCC1NC(=O)C(CO)NC(=O)C(N)CNC(=O)C(NC(=O)\C(NC1=O)=C\NC(N)=O)C1CCN=C(N)N1 |
| IUPAC-namn | 3,6-diamino-N-{[(8Z)-15-amino-11-(2-amino-3,4,5,6-tetrahydropyrimidin-4-yl)-8-[(karbamoylamino)metyli den]-2-(hydroximetyl)-3,6,9,12,16-pentaoxo-l,4,7,10,13-pentaazacyklohexadekan-5-yl]metyl}hexanamid; svavelsyra |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?