Läs mer
Capronsyra,∽ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11427851 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427851 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11427851 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215055380
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caproic acid
CAS 142-62-1
Färg Färglös
Densitet 0.927 (water=1)
Analysprocentintervall ∽98%
Molekylformel C6H12O2
Kvantitet 100 mL
Synonym caproic acid, capronic acid, n-hexanoic acid, n-caproic acid, butylacetic acid, hexoic acid, pentylformic acid, 1-hexanoic acid, n-hexylic acid, n-hexoic acid
InChI-nyckel FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCC(=O)O
IUPAC-namn hexansyra
Molekylvikt (g/mol) 116.16
PubChem CID 8892
ChEBI CHEBI:30776
Formel vikt 116.18
Fysisk form Vätska