Läs mer
epsilon-Caprolactam, 99+%
Produktkod. 10439400 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10439400 1 kg Plastflaska 1kg
10001973 100 g Plastflaska 100g
10207313 250 g Plastflaska 250g
10512284 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10439400 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 108230010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
CAS: 105-60-2 | C6H11NEJ | 113,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-60-2
Molekylformel C6H11NO
Molekylvikt (g/mol) 113.16
MDL-nummer MFCD00006936
InChI-nyckel JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym epsilon-caprolactam, caprolactam, 6-caprolactam, 2-oxohexamethylenimine, aminocaproic lactam, 2-azacycloheptanone, hexahydro-2h-azepin-2-one, 2h-azepin-2-one, hexahydro, 6-hexanelactam, hexanolactam
PubChem CID 7768
ChEBI CHEBI:28579
IUPAC-namn azepan-2-one
LEDER C1CCC(=O)NCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ε-Caprolactam
Smältpunkt 68 °C till 71 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 268 °C
Flampunkt 152 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 1 kg
Beilstein 21, V,6, 444
Fieser 09,316
Merck Index 15, 1763
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 4560 g/L (20 °C). Andra lösligheter: fritt lösliga i metanol, dimetylformamid, etanol, eter och tetrahydrofurfurylalkohol, lösliga i klorerade kolväten, cyklohexen, petroleumfraktioner, kloroform, bensen
Viskositet 8,52 mPa (80 °C)
Formel vikt 113.16
Procent renhet 99+%
Fysisk form Crystals or Flakes
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • e-Caprolactam
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.