Läs mer
ε-Caprolactam, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15878840
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15878840 1 kg 1kg
15858840 100 g 100g
15868840 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15878840 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8028001000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-60-2
Specifikationer
Smältpunkt 68°C to 70°C
Densitet 1.01 g/cm3 at 80°C
Kokpunkt 270.8°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00006936
Kvantitet 1 kg
Synonym ε-Caprolactam, 6-Aminocaproic acid lactam, 2-Oxohexamethyleneimine, ε-Caprolactam
Molekylvikt (g/mol) 113.16