Läs mer
epsilon-Caprolacton monomer, 99 %
Produktkod. 10742601 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10742601 1 kg Glasflaska 1kg
10092080 250 g Glasflaska 250g
10173713 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10388539 10 kg Plasttrumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10742601 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 173440010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.00 SEK
    1508.65 SEK / 1kg
    Save 201.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 502-44-3 | C6H10O2 | 114,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 502-44-3
MDL-nummer MFCD00003267
InChI-nyckel PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hexanolactone, epsilon-caprolactone, 2-oxepanone, caprolactone, hexan-6-olide, 6-hexanolide, hexano-6-lactone, 1,6-hexanolide, e-caprolactone, 1-oxa-2-oxocycloheptane
PubChem CID 10401
ChEBI CHEBI:17915
IUPAC-namn oxepan-2-on
LEDER C1CCC(=O)OCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ε-Caprolactone monomer
Smältpunkt -1 °C
Färg Färglös
Densitet 1.0300g/mL, 1.03
Kokpunkt 235 °C
Flampunkt 109 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H10O2
Brytningsindex 1,4620 till 1,464
Kvantitet 1 kg
Beilstein 17,II,29
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: >1000 mg/l (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i etanol, aceton, dietyleter
Molekylvikt (g/mol) 114.14
Formel vikt 114.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.