Läs mer
ε-Caprolactone, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 502-44-3 |
| Smältpunkt | -1.5°C |
| Densitet | 1.07 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 235°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00003267 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | ε-Caprolactone, 2-Oxepanone, 6-Hydroxycaproic acid lactone, ε-Caprolactone |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.14 |
| Kvalitet | Research |