Läs mer
Kaprofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Caprophenone |
| CAS | 942-92-7 |
| Molekylformel | C12H16O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Hexanophenone, 1-Phenyl-1-hexanone, 1-Benzoylpentane, NSC 8480, Pentyl Phenyl Ketone, Phenyl Pentyl Ketone, n-Pentyl Phenyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O/c1-2-3-5-10-12(13)11-8-6-4-7-9-11/h4,6-9H,2-3,5,10H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 1-fenylhexan-1-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.25 |
| Formel vikt | 176.1201 |