Läs mer
Kaprofenon, TRC
Produktkod. 30368392
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30368392 25 g
1 options
Produktkod. 30368392 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC24223025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caprophenone
CAS 942-92-7
Molekylformel C12H16O
Kvantitet 25 g
Synonym Hexanophenone, 1-Phenyl-1-hexanone, 1-Benzoylpentane, NSC 8480, Pentyl Phenyl Ketone, Phenyl Pentyl Ketone, n-Pentyl Phenyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C12H16O/c1-2-3-5-10-12(13)11-8-6-4-7-9-11/h4,6-9H,2-3,5,10H2,1H3
LEDER CCCCCC(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn 1-fenylhexan-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 176.25
Formel vikt 176.1201