Läs mer
kaprylsyra,> 99,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11413070 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
25ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413070 25 mL 25ml
11423070 100 mL 100ml
11433070 500 mL 500ml
11443070 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11413070 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210039125
Kaprylsyra är det vanliga namnet för den mättade fettsyran med åtta kolatomer som är känd under det systematiska namnet oktansyra. Det finns naturligt i mjölk från olika däggdjur, och det är en mindre beståndsdel av kokosolja och palmkärnolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-07-2
Molekylformel C8H16O2
Molekylvikt (g/mol) 144.214
MDL-nummer MFCD00004429
InChI-nyckel WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
PubChem CID 379
ChEBI CHEBI:28837
IUPAC-namn oktansyra
LEDER CCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caprylic acid
Färg Färglös
Densitet 0.91g/cm3 at 20°C
Analysprocentintervall >99.5%
Kvantitet 25 mL
Formel vikt 144.2
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Caprylic Acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Caprylic Acid