Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Caprylic acid |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0,91 g/cm3 vid 20 °C |
| Analysprocentintervall | >99.5% |
| Kvantitet | 1 L |
| Formel vikt | 144.2 |
| Fysisk form | Vätska |