Läs mer
Kaprylsyra, LoGiCal
Produktkod. 30460836
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460836 10 mg
1 options
Produktkod. 30460836 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3387.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caprylic Acid
CAS 124-07-2
Analyt- eller komponentnamn Caprylic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H16 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Octanoic acid, 1-Heptanecarboxylic acid, Caprylic acid, Edenor C 8-98-100, Emery 657, Kortacid 0899, Lunac 8-95, Lunac 8-98, NAA 82, NSC 5024, Neo-Fat 8, Neo-Fat 8S, Octylic acid, Prifac 2901, n-Caprylic acid, n-Octanoic acid, n-Octoic acid, n-Octylic acid, 8:0 caprylic acid
InChI formel InChI=1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn Oktansyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 144.21
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 144,115 g/mol