Läs mer
Kaprylsyra, Mikromol™
Produktkod. 17912536
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17912536 250 mg
1 options
Produktkod. 17912536 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3387.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Kaprylsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caprylic Acid
CAS 124-07-2
Analyt- eller komponentnamn Caprylic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H16 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Octanoic acid, 1-Heptanecarboxylic acid, Caprylic acid, Edenor C 8-98-100, Emery 657, Kortacid 0899, Lunac 8-95, Lunac 8-98, NAA 82, NSC 5024, Neo-Fat 8, Neo-Fat 8S, Octylic acid, Prifac 2901, n-Caprylic acid, n-Octanoic acid, n-Octoic acid, n-Octylic acid, 8:0 caprylic acid
InChI formel InChI=1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
LEDER CCCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn Oktansyra
Molekylvikt (g/mol) 144.21
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 144,115 g/mol