Läs mer
Thermo Scientific Chemicals CAPS, 0,5 M buffertlösning, pH 10,5
Produktkod. 15484819
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15484819 250 mL 250ml
15494819 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15484819 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62446.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.99 SEK
    920.65 SEK / 250ml
    Save 105.34 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1135-40-6 | C9H19NO3S | 221,32 g/mol
CAPS (N-cyklohexyl-3-aminopropansulfonsyra)-buffertsalt används för att formulera CAPS-buffert, en zwitterjonisk buffert som är användbar i intervallet pH 7,9-11,1. CAPS-buffert används i stor utsträckning i västerländska och immunoblotting-experiment samt proteinsekvensering och identifiering. Används vid elektroöverföring av proteiner till PVDF (sc-3723) eller nitrocellulosamembran (sc-3718, sc-3724). Det höga pH-värdet hos denna buffert gör den användbar för överföring av proteiner med ett pl> 8.5. CAPS är inte en av de ursprungliga Goods buffertar, även om den har en liknande struktur som de andra propansulfonsyrorna och valdes som ett mycket vattenlösligt buffrande reagens med ett optimalt buffrande pH på 10,4 och minimal reaktivitet med enzymer eller proteiner, minimal salteffekt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
CAPS (N-cyklohexyl-3-aminopropansulfonsyra) buffertsalt används för att formulera CAPS buffert, en zwitterjonisk buffert som är användbar i intervallet pH 7,9-11,1. CAPS-buffert används i stor utsträckning i västerländska och immunoblotting-experiment samt proteinsekvensering och identifiering. Används vid elektroöverföring av proteiner till PVDF (sc-3723) eller nitrocellulosamembran (sc-3718, sc-3724). Det höga pH-värdet för denna buffert gör den användbar för överföring av proteiner med ett pl >8,5. CAPS är inte en av de ursprungliga Goods buffertar, även om den har en liknande struktur som de andra propansulfonsyrorna och valdes som ett mycket vattenlösligt buffrande reagens med ett optimalt buffrande pH på 10,4 och minimal reaktivitet med enzymer eller proteiner, minimal salteffekt.
Löslighet Löslig i vatten
(100 g/L) vid 20 C °och metanol (1%).
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Säkerställ god ventilation. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1135-40-6
Molekylformel C9H19NO3S
Molekylvikt (g/mol) 221.32
MDL-nummer MFCD00003837
InChI-nyckel PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 3-(cyklohexylamino)propan-1-sulfonsyra
LEDER OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CAPS
Koncentration 0.5 M
pH 10.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • CAPS, 0.5M buffer solution, pH 10.5
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(cyclohexylamino)-1-propanesulfonic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.