Läs mer
CAPS, 0,5 M buffertlösning, pH 9,0, Thermo Scientific™
Produktkod. 15475929
Change view
Kvantitet:
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15475929 250 ml 250ml
15485929 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15475929 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63749.AK
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 1135-40-6
Koncentration 0.5 M
pH 9.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 ml
Molekylformel C9H19NO3S
MDL-nummer MFCD00003837
InChI-nyckel PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
IUPAC-namn 3-(cyklohexylamino)propan-1-sulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 221.32