Läs mer
Melford CAPS
Kvantitet:
100 g
500 g
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
pKa (25 °C): 10,4. Arbets-pH-intervallet i vattenlösning är 9,7-11,1
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CAPS |
| CAS | 1135-40-6 |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | C9H19NO3S |